Learn More
Dichlorure de viologène benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482829 5 g 5g
15472829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66836.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1102-19-8 | C24H22Cl2N2 | 409.354 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1102-19-8
Formule moléculaire C24H22Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 409.354
Numéro MDL MFCD00011991
Clé InChI NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride, benzyl viologen, benzylviologen chloride, benzyl viologen dichloride, n,n'-dibenzyl-gamma,gamma'-dipyridylium dichloride, 1,1'-bis phenylmethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-dibenzyl-, dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-bis phenylmethyl-, dichloride, 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium chloride, 1-benzyl-4-1-benzylpyridin-1-ium-4-yl pyridin-1-ium dichloride
CID PubChem 14195
Nom IUPAC 1-benzyl-4-(1-benzylpyridine-1-ium-4-yl)pyridine-1-ium;dichlorure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[N+]2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+](C=C3)CC4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl viologen dichloride
Point de fusion 260°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 3811585
Poids de la formule 409.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl viologen dichloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride