Learn More
Benzylamine, 98+ %, (acidimétrique), Fisher Chemical
Code produit 10427250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10427250 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10427250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/2600/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 100-46-9
Point de fusion -30°C
pH 11.6
Point d’ébullition 182°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C7H9N
Numéro MDL 8106
Quantité 100 mL
Densité de vapeur 3.7
Poids de la formule 107.15g/mol
Tension de vapeur 0.6mbar at 20°C
Forme physique Liquide