Learn More
Benzylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484443 5000 g 5000g
11474443 250 g 250g
11364579 500 g 500g
11464443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11484443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10997.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.156 g/mol
Benzylamine is a valuable intermediate for various applications and a building block for chemical synthesis used in pharmaceuticals and crop protection agents. It finds application in the coating industry. It is involved as a carrier electrolyte for separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection. It is also used in synthesis of cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene. In the textile industry, it is used in colored dyes. It is often used for medicinal purposes in topical creams and antifungal solutions as well as in vitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzylamine est un intermédiaire précieux dans diverses applications et un bloc de construction pour la synthèse chimique employée dans les produits pharmaceutiques et les agents de protection des cultures. Elle trouve des applications dans l’industrie des revêtements. Elle intervient comme électrolyte porteur pour la séparation des cations alcalins, alcalino-terreux et de l’ammonium dans les échantillons d’eau par électrophorèse capillaire avec détection UV indirecte. Elle intervient également dans la synthèse de supports en copolymères poreux réticulés à base de N-(p-vinylbenzoyle)-2-méthylalanine, de styrène et de divinylbenzène. Dans l’industrie textile, elle est employée pour les teintures colorées. Elle est souvent exploitée à des fins médicinales pour la fabrication de crèmes topiques et de solutions antifongiques, ainsi que dans les vitamines.
Solubilité
Miscible dans l’eau, l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-46-9
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00008106
Clé InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
CID PubChem 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nom IUPAC Phénylméthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylamine
Point de fusion -43°C
Densité 0.982
Point d’ébullition 184°C to 185°C
Point d’éclair 72°C (162°F)
Indice de réfraction 1.5435
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 741984
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1125
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and chloroform.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté ≥98%