Learn More
Benzylamine, 99,5+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10152514 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10152514 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10684545 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10152514 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-46-9
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Numéro MDL MFCD00008106
Clé InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
CID PubChem 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nom IUPAC Phénylméthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzylamine
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 182.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5CH2NH2
Indice de réfraction 1.5424 to 1.5444
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 1128
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene
Viscosité 1.82 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 99.5+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzylamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.