Learn More
Benzylamine, TRC
Code produit 30135837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135837 25 g 25g
17934895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB22486025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-46-9
Formule moléculaire C7 H9 N
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Synonyme Benzylamine (8CI), (Aminomethyl)benzene, (Phenylmethyl)amine, 1-Phenylmethanamine, Monobenzylamine, N-Benzylamine, NSC 8046, Phenylmethanamine, α-Aminotoluene, ω-Aminotoluene
Nom IUPAC Phénylméthanamine
SMILES NCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Poids de la formule 107.0735
Pourcentage de pureté >95%