Learn More
Benzylbenzène, TRC
Code produit 30336743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336743 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB287265100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Diphenylmethane
CAS 101-81-5
Formule moléculaire C13 H12
Quantité 100 g
Synonyme Methane, diphenyl- (8CI), 1,1'-Methylenebis[benzene], 1,1-Diphenylmethane, Benzene, (phenylmethyl)-, Benzylbenzene, DPM, Diphenylmethane, Ditan, Ditane, NSC 4708
Formule InChI InChI=1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC benzylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 168.23
Poids de la formule 168.0939