Learn More
Ester de pinacol de l’acide benzylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495247 25 g 25g
15475247 1 g 1g
15485247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32523.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87100-28-5 | C13H19BO2 | 218.103 g/mol
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de pinacol de l’acide benzylboronique trouve son application dans la réaction de carbonylation [11C] médiée par Pd (0).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87100-28-5
Formule moléculaire C13H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.103
Numéro MDL MFCD05663841
Clé InChI YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 3864964
Nom IUPAC 2-benzyl-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylboronic acid pinacol ester
Densité 0.98
Point d’ébullition 65°C (0.15 mmHg)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 218.1
Pourcentage de pureté 96%