Learn More
Chlorure de benzyldiméthyl-n-dodecylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476668 5 g 5g
15486668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60196.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 139-07-1 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-07-1
Formule moléculaire C21H38ClN
Poids moléculaire (g/mol) 339.99
Numéro MDL MFCD00137276
Clé InChI JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyldimethyldodecylammonium chloride, benzododecinium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium chloride, cequartyl a, catigene om, benzyldodecyldimethylammonium chloride, zephirol, dehyquart ldb, catiogen pan, vantoc cl
CID PubChem 8753
Nom IUPAC benzyl-dodécyl-diméthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride
Point de fusion 60°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3921689
Poids de la formule 339.99
Pourcentage de pureté 98%