Learn More
Chlorure de benzyldiméthyl-n-tétradécylammonium hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460307 25 g 25g
15450307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63465.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Catalyseur de transfert de phase
Phase transfer catalyst
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-08-2
Formule moléculaire C23H42ClN
Poids moléculaire (g/mol) 368.05
Numéro MDL MFCD00011771
Clé InChI OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme miristalkonium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyltetradecan-1-aminium chloride, zephiramine, benzyldimethyltetradecylammonium chloride, tetradecyldimethylbenzylammonium chloride, myristalkonium chloride, dibactol, faringets, quaternario 14b, sanibond 200lg
CID PubChem 8755
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethyl-n-tetradecylammonium chloride hydrate
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3(CH2)13N(CH3)2(CH2C6H5)Cl
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 4062599
Merck Index 14,1059
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-tétradécylazane ; chlorure
Poids de la formule 368.05 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre