Learn More
Chlorure de benzyldiméthylhexadécylammonium hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10556972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10556972 5 g Flacon en verre 5g
10626241 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10556972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402070050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-18-9 | C25H46ClN | 396.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-18-9
Formule moléculaire C25H46ClN
Poids moléculaire (g/mol) 396.10
Numéro MDL MFCD00149967
Clé InChI SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
CID PubChem 31202
Nom IUPAC benzyl-hexadecyl-diméthylazanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Note relative au nom 97 - 101%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 58.0°C
Couleur Blanc crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 12, III, 2212
Merck Index 15, 2016
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.5g/L. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, esters, ethyla acetat, e, propylene glycol, sorbitol solutions, glycerol,, ether
Poids de la formule 396.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.