Learn More
Benzyldimethylsilane, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30779794
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30779794 5 g
30769238 1 g
30775642 25 g
30779446 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30779794 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1162835g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethylsilane
CAS 1631-70-5
Formule moléculaire C9H14Si
Numéro MDL MFCD00039792
Quantité 5 g
SMILES C[SiH](CC1=CC=CC=C1)C
Poids moléculaire (g/mol) 150.29
Pourcentage de pureté 96%