Learn More
Benzyldiméthyltétradécylammonium dihydratére, TRC
Code produit 30012808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012808 100 mg 100mg
30005618 50 mg 50mg
30005283 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012808 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB535485100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147228-81-7
Formule moléculaire C23 H42 N . Cl . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 404.07
Synonyme N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium Chloride Hydrate (1:1:2)
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-tétradécylazanium ; chlorure ; dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Poids de la formule 403.322