Learn More
Dichlorhydrate de benzylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451058 5 g 5g
15461058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54916.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20570-96-1 | C7H12Cl2N2 | 195.087 g/mol
Benzylhydrazine dihydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de benzylhydrazine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20570-96-1
Formule moléculaire C7H12Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 195.087
Numéro MDL MFCD00012921
Clé InChI MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
CID PubChem 146540
Nom IUPAC benzylhydrazine;dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylhydrazine dihydrochloride
Point de fusion 143°C to 145°C
Formule linéaire C6H5CH2NHNH2·2HCl
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3688990
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 195.09
Pourcentage de pureté 97%