Learn More
Dichlorhydrate de benzylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10182940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10182940 5 g Flacon en verre 5g
10477280 25 g Flacon en verre 25g
10165783 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10182940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105960050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20570-96-1 | C7H10N2·2HCl | 195.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20570-96-1
Formule moléculaire C7H10N2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 195.09
Numéro MDL MFCD00012921
Clé InChI MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
CID PubChem 146540
Nom IUPAC benzylhydrazine;dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylhydrazine dihydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138°C to 143°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHNH2·2HCl
Quantité 5 g
Beilstein 15,531
Poids de la formule 195.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzylhydrazine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.