Learn More
Dichlorhydrate de benzylhydrazine, TRC
Code produit 30341834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341834 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5354235G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Formule moléculaire C7H10N2 . 2HCl
Quantité 5 g
Synonyme 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
Nom IUPAC benzylhydrazine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 195.09