Learn More
Dichlorhydrate de benzylhydrazine, TRC
Code produit 30347065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347065 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB535423100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Formule moléculaire C7H10N2 . 2HCl
Quantité 100 mg
Synonyme 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
Nom IUPAC benzylhydrazine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 195.09