Learn More
Benzylidene Camphor Sulfonic Acid, TRC
Code produit 30012091
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012091 50 mg 50mg
30008079 250 mg 250mg
30007642 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28003850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56039-58-8
Formule moléculaire C17 H20 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 320.4
Synonyme 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, 4-(2-Oxo-3-bornylidenemethyl)benzenesulfonic acid, 4-(2-Oxo-3-bornylidennemethyl)benzosulfonic Acid, 4'-Sulfo-3-benzylidenecamphor, Mexoryl SL, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, Benzenesulfonic acid, 4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]-
Nom IUPAC 4-[(Z)-[(1S,4R)-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-bicyclo[2.2.1]heptanylidene]methyl]benzenesulfonic acid
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylidene Camphor Sulfonic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-/t14-,17+/m1/s1
Poids de la formule 320.1082
Pourcentage de pureté >95%