Learn More
Benzylidèneacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzylideneacetone is used chiefly as a scent in the manufacture of perfume, drugs & electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La benzylidène acétone est utilisée principalement comme fragrance dans la fabrication de parfum, les médicaments & la galvanoplastie.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzylideneacetone |
| Point de fusion | 38°C to 42°C |
| Densité | 1.038 |
| Point d’ébullition | 261°C |
| Point d’éclair | 116°C (241°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 742046 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,1137 |
| Afficher plus |