Learn More
Benzylidénacétone, TRC
Code produit 30136256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136256 10 g 10g
17901955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136256 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB27997510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-57-6
Formule moléculaire C10 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Synonyme 2-Butenone, 4-phenyl- (2CI), Ketone, methyl styryl (7CI), 4-Phenyl-3-buten-2-one, 1-Phenyl-1-buten-3-one, 2-Phenylethenyl methyl ketone, 2-Phenylvinyl methyl ketone, 4-Phenyl-3-butene-2-one, 4-Phenylbutenone, Acetocinnamone, Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl 2-phenylvinyl ketone, Methyl phenylvinyl ketone, Methyl styryl ketone, Methyl β-styryl ketone, NSC 5605, Styryl methyl ketone
Nom IUPAC 4-phénylbut-3-en-2-un
SMILES CC(=O)C=Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylideneacetone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Poids de la formule 146.0732