Learn More
Chlorure de benzylmagnésium, 1-2 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442967 250 mL 250mL
15432967 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087299.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6921-34-2 | Molecular Formula: C7H7ClMg | Molecular Weight: 150.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6921-34-2
Formule moléculaire C7H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 150.89
Numéro MDL MFCD00000469
Clé InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
CID PubChem 2733352
Nom IUPAC benzyl(chloro)magnesium
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylmagnesium chloride
Couleur Marron-violet
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Poids de la formule 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 à 2 M dans THF
Forme physique Liquide
RUO– À des fins de recherche uniquement