Learn More
Chlorure de benzylmagnésium, 1 M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de benzyle magnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF). Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzylmagnesium chloride |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | It reacts violently with water. |
| Poids de la formule | 150.89 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M dans MeTHF |