Learn More
Benzylmaléimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzylmaleimide |
| CAS | 1631-26-1 |
| Formule moléculaire | C11H9NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzyl-2,5-pyrroledione, 1-Benzyl-pyrrole-2,5-dione, 1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, N-Benzylmaleimide, N-Benzylpyrrole-2,5-dione, NSC 12802 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2 |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-benzylpyrrole-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.19 |
| Poids de la formule | 187.0633 |