Learn More
(Benzylthio)acétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346666 25 g 25g
11336666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03814.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10230-69-0 | Molecular Formula: C10H12OS | Molecular Weight: 180.265 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10230-69-0
Formule moléculaire C10H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.265
Numéro MDL MFCD00026241
Clé InChI OIEDQMIEPJIRFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzylthio acetone, 1-benzylthio-2-propanone, benzylthio acetone, .alpha.-benzylthio acetone, 1-benzylsulfanyl propan-2-one, 1-phenylmethylthio acetone, 1-benzylsulfanyl acetone, benzylthio-2-propanone, acmc-20ap9q, alpha-benzylthio acetone
CID PubChem 82472
Nom IUPAC 1-benzylsulfanylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Benzylthio)acetone
Densité 1.09
Point d’ébullition 155°C to 156°C (17 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 25 g
Beilstein 1866268
Poids de la formule 180.27
Pourcentage de pureté 98%