Learn More
Chlorure de benzyltri-n-propylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Benzyltri-n-propylammonium chloride |
| CAS | 5197-87-5 |
| Point de fusion | ∽190°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C16H28ClN |
| Formule linéaire | C6H5CH2N(CH2CH2CH3)3Cl |
| Numéro MDL | MFCD00051869 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 4280671 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Synonyme | benzyltripropylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dipropylpropan-1-aminium chloride, benzyl tripropyl ammonium chloride, benzyltri-n-propylammonium chloride, benzyltripropylazanium chloride, benzyl tripropyl azanium chloride, acmc-20alov, c16h28n.cl, benzyl-tri-n-propylammonium chloride |
| Mostrar más |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.