Learn More
Benzyltriethylammonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyltriethylammonium bromide |
| CAS | 5197-95-5 |
| Formule moléculaire | C13H22BrN |
| Numéro MDL | MFCD00011822 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC1=CC=CC=C1)CC.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |