Learn More
Bromure de benzyltriéthylammonium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyltriethylammonium bromide |
| Point de fusion | ∼200°C (decomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3739113 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 272.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |