Learn More
Bromure de benzyltriéthylammonium, TRC
Product Code. 30330895
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30330895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30330895 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3161235G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyl(triethyl)azanium bromide
CAS 5197-95-5
Formule moléculaire C13 H22 N . Br
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
Nom IUPAC benzyl(triéthyl)azanium ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 272.224
Poids de la formule 271.094