Learn More
Chlorure de benzyltriéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10418730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10418730 100 g Flacon en verre -
10246120 500 g Flacon en verre 500g
10399133 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10418730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30€
    24.65€ / 100g
    Économisez 4.65€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-37-1
Formule moléculaire C13H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 227.78
Numéro MDL MFCD00011824
Clé InChI HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
CID PubChem 66133
Nom IUPAC Benzyl(triéthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriethylammonium chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >275°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N(C2H5)3Cl
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,dmf,soluble in acetone,ch2cl2
Poids de la formule 227.78
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltriethylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.