Learn More
Chlorure de benzyltriéthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490813 500 g 500g
11480813 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490813 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13268.36
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Benzyltriethylammonium chloride is used as a catalyst in the preparation of 2-phenylbutyronitrile from phenyl acetonitrile. It is involved in the Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds to give olefinic products. It acts as a phase transfer catalyst used in the alkylation reaction. It reacts with 1H-Pyridine-2-thione to get 2-Benzylsulfanyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzyltriéthylammonium est utilisé comme catalyseur dans la préparation du 2-phénylbutyronitrile à partir de l’acétonitrile phényle. Il est impliqué dans la condensation de Knoevenagel de composés carbonylés avec des composés de méthylène actifs pour donner des produits oléfiniques. Il agit comme catalyseur de transfert de phase utilisé dans la réaction d’alkylation. Il réagit avec la 1H-pyridine-2-thione pour obtenir la 2-benzylsulfanyl-pyridine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’alcool et l’eau. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-37-1
Formule moléculaire C13H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 227.78
Numéro MDL MFCD00011824
Clé InChI HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
CID PubChem 66133
Nom IUPAC Benzyl(triéthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriethylammonium chloride
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 3574984
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,alcohol and water. Insoluble in ether.
Poids de la formule 227.78
Pourcentage de pureté 99%