Learn More
Chlorure de benzyltriéthylammonium, TRC
Code produit 30345268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345268 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB316120100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriethylammonium Chloride
CAS 56-37-1
Formule moléculaire C13H23ClN
Quantité 100 g
Synonyme N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylmmmonium Chloride, N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylammonium Chloride, BAC-TE, N,N,N-Triethyl-N-benzylammonium Chloride, TEBA, TEBAC, Triethylbenzylammonium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
Nom IUPAC Benzyl(triéthyl)azanium ; Chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 228.78
Poids de la formule 227.1441