Learn More
chlorure de benzyltriméthylammonium, 97%
Description
Le chlorure de benzyltriméthylammonium est un catalyseur important dans le domaine commercial. Utilisé dans les agents antistatiques, un détergent désinfectant, un adoucissant pour les textiles et les produits en papier, un catalyseur de transfert de phase.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le chlorure de benzyltriméthylammonium est un catalyseur important dans le domaine commercial. Utilisé dans les agents antistatiques, un détergent désinfectant, un adoucissant pour les textiles et les produits en papier, un catalyseur de transfert de phase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le butanol et légèrement soluble dans le phtalate de butyle
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyltrimethylammonium chloride |
| Point de fusion | ∼238°C (decomposition) |
| pH | 6 to 8 |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.444 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3917255 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,and butanol and slightly soluble in butyl phthalate |
| Poids de la formule | 185.7 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement