Learn More
Chlorure de benzyltriméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 56-93-9 |
| Formule moléculaire | C10H16ClN |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Benzyl(triméthyl)azanium ; Chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.7 |
| Poids de la formule | 185.0971 |