Learn More
Chlorure de benzyltriméthylammonium, TRC
Code produit 30330334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB316173250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium Chloride
CAS 56-93-9
Formule moléculaire C10H16ClN
Quantité 250 mg
Synonyme Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200
Formule InChI InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; Chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 185.7
Poids de la formule 185.0971