Learn More
Dichloroiodate de benzyltriméthylammonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11439947
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11439947 5 g 5g
11449947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439947 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22892.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348.049 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114971-52-7
Formule moléculaire C10H16Cl2IN
Poids moléculaire (g/mol) 348.049
Numéro MDL MFCD00075259
Clé InChI PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
CID PubChem 2724680
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Point de fusion ∼125°C
Formule linéaire C6H5CH2(CH3)3NICl2
Quantité 5 g
Beilstein 4611949
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Poids de la formule 348.06
Pourcentage de pureté 95%