Learn More
dichloroiodate de benzyltriméthylammonium, 99%
Code produit 10617241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617241 25 g Flacon en verre 25g
10130362 5 g Flacon en verre 5g
10444415 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617241 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268600250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 114971-52-7 | C₁₀H₁₆Cl₂IN| 348,04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114971-52-7
Formule moléculaire C10H16Cl2IN
Poids moléculaire (g/mol) 348.04
Numéro MDL MFCD00075259
Clé InChI PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
CID PubChem 2724680
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125°C to 128°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N+(CH3)3Cl2I-
Quantité 25 g
Fieser 15,25; 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methylene chloride
Poids de la formule 348.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement