Learn More
Dichloroiodate de benzyltriméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate |
| CAS | 114971-52-7 |
| Formule moléculaire | C10H16Cl2IN |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.05 |
| Poids de la formule | 346.9704 |