Learn More
Dichloroiodate de benzyltriméthylammonium, TRC
Code produit 30332394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB31614025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate
CAS 114971-52-7
Formule moléculaire C10H16Cl2IN
Quantité 25 g
Synonyme N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate
Formule InChI InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 348.05
Poids de la formule 346.9704