Learn More
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium, 20 % p/p q. Soln., Thermo Scientific™
Code produit 11328868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328868 1 L 1L
11318868 50 mL 50mL
11308868 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041717.K2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-85-6
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Numéro MDL MFCD00008281
Clé InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
CID PubChem 66854
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Odeur Amine-like
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)3OH
Quantité 1 L
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w aq. soln.
Forme physique Liquide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.