Learn More
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium (~35 % en poids dans H2O ), TRC
Code produit 30345968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345968 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB31616825G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium Hydroxide
CAS 100-85-6
Formule moléculaire C10H17NO
Quantité 25 g
Synonyme Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B
Formule InChI InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 167.25
Poids de la formule 167.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 %