Learn More
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium (~35 % en poids dans H2O ), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyltrimethylammonium Hydroxide |
| CAS | 100-85-6 |
| Formule moléculaire | C10H17NO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Benzyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.25 |
| Poids de la formule | 167.131 |
| Show More |