Learn More
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium, 40 % p/p q. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487455 100 mL 100mL
15497455 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047189.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.44€
    56.65€ / 100mL
    Économisez 11.79€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-85-6
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Numéro MDL MFCD00008281
Clé InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
CID PubChem 66854
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.059 g/mL
Odeur Amine-like
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)3OH
Indice de réfraction 1.43
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3267
Beilstein 3917256
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,hydrocarbons,aromatic hydrocarbons and halogenated solvents.
Poids de la formule 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w aq. soln.
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethylammonium hydroxide