Learn More
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium, 40 % w/w dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442747 100 mL 100mL
11452747 500 mL 500mL
11462747 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14927.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de benzyltriméthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il est également utilisé dans les réactions de condensation aldolique et les réactions de déshydratation catalysées par une base. De plus, il sert de base organique forte et il est utilisé dans les réactions d’oléfination d’Horner-Wadsworth-Emmons. En outre, c’est un composant actif dans la formulation, qui est utilisé dans les applications de nettoyage de plaquette de silicium.
Solubilité
Miscible avec l’eau, des hydrocarbures, des hydrocarbures aromatiques et les solvants halogénés.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-85-6
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Numéro MDL MFCD00008281
Clé InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
CID PubChem 66854
Nom IUPAC Benzyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltrimethylammonium hydroxide
Densité 0.92
Point d’ébullition 65°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)3OH
Indice de réfraction 1.427
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3917256
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,hydrocarbons,aromatic hydrocarbons and halogenated solvents.
Poids de la formule 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p dans le méthanol