Learn More
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium, 40 % w/w dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydroxyde de benzyltriméthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il est également utilisé dans les réactions de condensation aldolique et les réactions de déshydratation catalysées par une base. De plus, il sert de base organique forte et il est utilisé dans les réactions d’oléfination d’Horner-Wadsworth-Emmons. En outre, c’est un composant actif dans la formulation, qui est utilisé dans les applications de nettoyage de plaquette de silicium.
Solubilité
Miscible avec l’eau, des hydrocarbures, des hydrocarbures aromatiques et les solvants halogénés.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyltrimethylammonium hydroxide |
| Densité | 0.92 |
| Point d’ébullition | 65°C |
| Point d’éclair | 15°C (59°F) |
| Odeur | Ammonia-like |
| Formule linéaire | C6H5CH2N(CH3)3OH |
| Indice de réfraction | 1.427 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Beilstein | 3917256 |
| Show More |