Learn More
Bromure de benzyltriphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470408 50 g 50g
11460408 10 g 10g
11480408 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24567.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433.33 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de benzyltriphénylphosphonium est utilisé comme réactif pour lʼazidolyse stéréosélective des époxydes de vinyle, lʼaziridination énantiosélective et la cyclisation Friedel-Crafts pour la synthèse asymétrique de la dihydroxidine, la dimérisation médiée par le fer biomimétique (III) pour la synthèse de la parvisténine A de benzoquinone, la synthèse énantiosélective de la syn-diarylheptananidés à partir de la préparation oxydative du D-ppanamylone et des ligamyldiosides β ; Il réagit avec le 4-méthyl-oxétan-2-one pour produire du 4-hydroxy-1-phényl-1-(triphényl-l5-phosphanylidène)-pentan-2-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1449-46-3
Formule moléculaire C25H22BrP
Poids moléculaire (g/mol) 433.33
Numéro MDL MFCD00031707
Clé InChI WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
CID PubChem 2734970
Nom IUPAC Benzyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 293°C to 298°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 3599867
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 433.34
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltriphenylphosphonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltriphenylphosphonium bromide