Learn More
Bromure de benzyltriphénylphosphonium, TRC
Code produit 30344507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB31617010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1449-46-3
Formule moléculaire C25H22BrP
Quantité 10 g
Synonyme (Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide,, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane
Formule InChI InChI=1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC Benzyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 433.32
Poids de la formule 432.0642