Learn More
Chlorure de benzyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487916 25 g 25g
11497916 100 g 100g
11407926 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14034.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388.87 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzyltriphénylphosphonium est utilisé comme accélérateur du système de durcissement du bisphénol AF pour le fluoroélastomère. Également utilisé comme catalyseur de transfert de phase dans la synthèse de certains composés organiques. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse de composés chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1100-88-5
Formule moléculaire C25H22ClP
Poids moléculaire (g/mol) 388.87
Numéro MDL MFCD00011913
Clé InChI USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
CID PubChem 70671
Nom IUPAC benzyl(triphényl)phosphanium ; chlorure
SMILES [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriphenylphosphonium chloride
Point de fusion ∼330°C (decomposition)
Point d’éclair >300°C (572°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 3599868
Poids de la formule 388.88
Pourcentage de pureté 99%