Learn More
Chlorure de benzyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070580 25 g Flacon en verre 25g
10306410 100 g Flacon en verre 100g
10696394 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10070580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106210250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1100-88-5
Formule moléculaire C25H22ClP
Poids moléculaire (g/mol) 388.87
Numéro MDL MFCD00011913
Clé InChI USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
CID PubChem 70671
Nom IUPAC benzyl(triphényl)phosphanium ; chlorure
SMILES [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyltriphenylphosphonium chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 337.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >300°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,slightly soluble in lower aliphatic alcohols
Poids de la formule 388.86
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyltriphenylphosphonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.