Learn More
Beperidium iodide, MedChemExpress
Description
Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beperidium iodide |
| CAS | 86434-57-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H34IN3O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | SX 810 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.60 mM) |
| SMILES | C[N+]1(CC)CCC(OC(C(C2=NOC3=C2C=CC=C3)N4CCCCCC4)=O)CC1.[I-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 527.44 |
| Afficher plus |