Learn More
Bephenium (hydroxynaphthoate), MedChemExpress
Code produit 16491636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491636 500 mg
16435936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491636 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12639A
MedChemExpress Bephenium hydroxynaphthoate is an anthelmintic agent formerly used in the treatment of hookworm infections and ascariasis; B-type AChR activator.
Bephenium hydroxynaphthoate is an anthelmintic agent formerly used in the treatment of hookworm infections and ascariasis
Spécification
Nom chimique ou matériau Bephenium (hydroxynaphthoate)
CAS 3818-50-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H29NO4
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (135.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[N+](CCOC1=CC=CC=C1)(C)CC2=CC=CC=C2.O=C(C3=C(O)C=C4C=CC=CC4=C3)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 443.53
Poids de la formule 443.53
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation