Learn More
Berbamine dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16482386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482386 500 mg
16411516 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16482386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0714A
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Berbamine dihydrochloride
CAS 6078-17-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H42Cl2N2O6
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.70 mM)
SMILES COC1=C(OC2=CC([C@]3([H])CC(C=C4)=CC=C4O5)=C(CCN3C)C=C2OC)C([C@@]6([H])CC7=CC=C(O)C5=C7)=C(CCN6C)C=C1OC.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 681.65
Poids de la formule 681.65
Pourcentage de pureté 95.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death